Läs mer
Memmert™ Iq/Oq-dokument med enhetsspecifika arbetstestdata (1 temperaturvärde), för Ipp55
Produktkod. 16313787 Handla allt Memmert Produkter
Produktkod. 16313787 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer IPP55D00127
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Inkluderar temperaturfördelningsundersökning för ett fritt valbart temperaturvärde.
  • IQ/OQ-dokument med arbetstestdata för kammare
  • 9 mätpunkter (storlek 30), 27 mätpunkter (storlek 55 - 1060) enligt DIN 12880:2007-05 (ytterligare temperaturvärden på begäran), PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
Produkttyp IQ/OQ-dokumentation