Läs mer
Memmert™ Iq/Oq-dokument med enhetsspecifika arbetstestdata (1 temperaturvärde), för Uf260Ts
Handla allt Memmert ProdukterBeskrivning
- IQ/OQ-dokument med arbetstestdata för kammare
- 9 mätpunkter (storlek 30), 27 mätpunkter (storlek 55 - 1060) enligt DIN 12880:2007-05 (ytterligare temperaturvärden på begäran), PQ checklista som stöd för validering av kund
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | IQ/OQ-dokumentation |