Läs mer
Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation
För användning med (utrustning):
All SUB Aqua Plus Models
Alla Grant BTD Block Heater-modeller
Alla Grant XUB digitala ultraljudsbad
Alla Grant XUBA analoga ultraljudsbad
Alla QBD blockvärmare modeller
Alla QBH blockvärmare modeller
Alla SBB Aqua Plus-modeller
CS200G Stirred Thermostatic Bath/Circulator
CXG Stirred Thermostatic Bath/Circulator
Grant CVP-2 PCR Plate Centrifuge
Grant PHMP-100 Thermoshaker för mikroplattor
Grant R4 Refrigerated Baths/Circulators
Grant T100 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TC120 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TS-DW Deep Well Plate Thermoshaker
Grant TX150 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TXF200 omrört termostatbad/cirkulator
JBA och SBB Unstirred Baths
JBN/JBA-bad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Installationskvalifikation (IQ): instrumentet har levererats och installerats i enlighet med tillverkarens krav
- Operationell kvalifikation (OQ): instrumentet fungerar i enlighet med dess specifikation
- Varje IQ/OQ-dokumentationsuppsättning är specifik för individuell serienummererad utrustning och tillhandahålls i ett lättanvänt ringbundet format.
- Det rekommenderas att köpa IQ/OQ-dokumentation vid beställning av Grant Scientific-utrustning.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Grant TC120 omrört termostatbad/cirkulator |
| Produkttyp | IQ/OQ-dokumentation |