Läs mer
Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation
Produktkod. 15201206
För användning med (utrustning):
Alla Grant BTD Block Heater-modeller
Alla Grant XUB digitala ultraljudsbad
Alla Grant XUBA analoga ultraljudsbad
Alla QBD blockvärmare modeller
Alla QBH blockvärmare modeller
Alla SBB Aqua Plus-modeller
Alla SUB Aqua Plus-modeller
CS200G Omrört termostatbad/cirkulator
CXG Omrört termostatbad/cirkulator
Grant CVP-2 PCR Plate Centrifuge
Grant PHMP-100 Thermoshaker för mikroplattor
Grant R4 kylda badkar/cirkulatorer
Grant T100 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TC120 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TS-DW Deep Well Plate Thermoshaker
Grant TX150 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TXF200 omrört termostatbad/cirkulator
JBA och SBB Unstirred Baths
JBN/JBA-bad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15201206
Brand: Grant Instruments™ IQOQ XUBA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder utrustningsanvändare större jämförbarhet och verifiering med sina instrument. Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation förenklar installations- och underhållsprocedurer, minskar vanliga användarfel och bygger ett tydligt register över ett instruments prestanda under hela dess livstid.
  • Installationskvalifikation (IQ): instrumentet har levererats och installerats i enlighet med tillverkarens krav
  • Operationell kvalifikation (OQ): instrumentet fungerar i enlighet med dess specifikation
  • Varje IQ/OQ-dokumentationsuppsättning är specifik för individuell serienummererad utrustning och tillhandahålls i ett lättanvänt ringbundet format.
  • Det rekommenderas att köpa IQ/OQ-dokumentation vid beställning av Grant Scientific-utrustning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Alla Grant XUBA analoga ultraljudsbad
Produkttyp IQ/OQ-dokumentation