Läs mer
Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation
Produktkod. 15211196
För användning med (utrustning):
Alla Grant BTD Block Heater-modeller
Alla Grant XUB digitala ultraljudsbad
Alla Grant XUBA analoga ultraljudsbad
Alla QBD blockvärmare modeller
Alla QBH blockvärmare modeller
Alla SBB Aqua Plus-modeller
Alla SUB Aqua Plus-modeller
CS200G Omrört termostatbad/cirkulator
CXG Omrört termostatbad/cirkulator
Grant CVP-2 PCR Plate Centrifuge
Grant PHMP-100 Thermoshaker för mikroplattor
Grant R4 kylda badkar/cirkulatorer
Grant T100 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TC120 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TS-DW Deep Well Plate Thermoshaker
Grant TX150 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TXF200 omrört termostatbad/cirkulator
JBA och SBB Unstirred Baths
JBN/JBA-bad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15211196
Brand: Grant Instruments™ IQOQ R4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Erbjuder utrustningsanvändare större jämförbarhet och verifiering med sina instrument. Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation förenklar installations- och underhållsprocedurer, minskar vanliga användarfel och bygger ett tydligt register över ett instruments prestanda under hela dess livstid.
  • Installation Qualification (IQ): instrument has been delivered and installed in accordance with manufacturer's requirements
  • Operational Qualification (OQ): instrument is functioning in accordance with its specification
  • Each IQ/OQ documentation set is specific to individual serial numbered equipment and is provided in an easy to use ring bound format.
  • It is recommend to purchase IQ/OQ documentation at the time of ordering Grant Scientific equipment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Grant R4 kylda badkar/cirkulatorer
Produkttyp IQ/OQ Documentation