Läs mer
Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation
Produktkod. 15480474
Change view
För användning med (utrustning):
Alla Grant BTD Block Heater-modeller
Alla Grant XUB digitala ultraljudsbad
Alla Grant XUBA analoga ultraljudsbad
Alla QBD blockvärmare modeller
Alla QBH blockvärmare modeller
Alla SBB Aqua Plus-modeller
Alla SUB Aqua Plus-modeller
CS200G omrörd termostatisk badkar/cirkulator
CXG omrörd termostatisk bad/cirkulator
Grant CVP-2 PCR Plate Centrifuge
Grant PHMP-100 Thermoshaker för mikroplattor
Grant R4 kylbad/cirkulatorer
Grant T100 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TC120 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TS-DW Deep Well Plate Thermoshaker
Grant TX150 omrört termostatbad/cirkulator
Grant TXF200 omrört termostatbad/cirkulator
JBA och SBB Unstirred Baths
JBN/JBA-bad
Förpackningsstorlek:
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15480474 Grant TS-DW Deep Well Plate Thermoshaker Varje
15271186 Alla QBH blockvärmare modeller Varje
15211196 Grant R4 kylbad/cirkulatorer Varje
15221196 JBA och SBB Unstirred Baths Varje
15251196 Alla SUB Aqua Plus-modeller Varje
15211186 Alla Grant BTD Block Heater-modeller Varje
15291196 Alla Grant XUB digitala ultraljudsbad Varje
15261186 Alla QBD blockvärmare modeller Varje
15231186 JBN/JBA-bad Varje
15241196 Alla SBB Aqua Plus-modeller Varje
15281196 Grant TX150 omrört termostatbad/cirkulator Varje
15201206 Alla Grant XUBA analoga ultraljudsbad Varje
15102625 CS200G omrörd termostatisk badkar/cirkulator Varje
15182615 CXG omrörd termostatisk bad/cirkulator Varje
15122615 Grant T100 omrört termostatbad/cirkulator Varje
15142615 Grant TC120 omrört termostatbad/cirkulator Varje
15162615 Grant TXF200 omrört termostatbad/cirkulator Varje
15410484 Grant CVP-2 PCR Plate Centrifuge Varje
15440484 Grant PHMP-100 Thermoshaker för mikroplattor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 15480474 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer IQOQ TSDW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00 SEK
    2373.09 SEK / Paket med 1
    Save 266.91 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
Erbjuder utrustningsanvändare större jämförbarhet och verifiering med sina instrument. Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation förenklar installations- och underhållsprocedurer, minskar vanliga användarfel och bygger ett tydligt register över ett instruments prestanda under hela dess livstid.
  • Installationskvalifikation (IQ): instrumentet har levererats och installerats i enlighet med tillverkarens krav
  • Operationell kvalifikation (OQ): instrumentet fungerar i enlighet med dess specifikation
  • Varje IQ/OQ-dokumentationsuppsättning är specifik för individuell serienummererad utrustning och tillhandahålls i ett lättanvänt ringbundet format.
  • Det rekommenderas att köpa IQ/OQ-dokumentation vid beställning av Grant Scientific-utrustning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Grant TS-DW Deep Well Plate Thermoshaker
Produkttyp IQ/OQ-dokumentation