Läs mer
BINDER™ IQ/OQ-kvalifikationsdokument
Produktkod. 16414019 Handla allt BINDER Produkter
Produkttyp:
IQ/OQ-dokumentation (PDF)
IQ/OQ-dokumentation (papper)
Produktkod. 16414019
Brand: BINDER™ 70570004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
IQ/OQ-dokument– stödjande dokument för validering utförd av kunder, bestående av: IQ/OQ checklistor inklusive kalibreringsguide och omfattande enhetsdokumentation. För APT-COM GLP programvara.
  • Installations- och driftskvalifikationsdokument för validering utförd av kunder
  • Designad för användning med APT-COM™ GLP-Edition programvara
  • Inkluderar IQ/OQ-checklistor, kalibreringsguide och omfattande enhetsdokumentation
  • Både digitala och papperskopior finns tillgängliga
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mjukvara för multihantering APT-COM™ GLP-Edition programvara
Beskrivning Kvalifikationsdokument - Digital i PDF-format, IQ/OQ-dokument - stöddokument för validering utförd av kunder, bestående av: IQ/OQ-checklistor inkl. kalibreringsguide och omfattande enhetsdokumentation; för APT-COM GLP programvara
Produkttyp IQ/OQ-dokumentation (PDF)
Produktlinje APT-COM
Serviceerbjudande GxP-kompatibel IQ/OQ-dokumentation
För användning med (applikation) Installation och driftkvalifikation
Inkluderar IQ/OQ checklistor med kalibreringsguide och omfattande enhetsdokumentation