Läs mer
BINDER™ IQ/OQ-kvalifikationsdokument
Handla allt BINDER Produkter
Produkttyp:
IQ/OQ-dokumentation (PDF)
IQ/OQ-dokumentation (papper)
Beskrivning
- Installations- och driftskvalifikationsdokument för validering utförd av kunder
- Designad för användning med APT-COM™ GLP-Edition programvara
- Inkluderar IQ/OQ-checklistor, kalibreringsguide och omfattande enhetsdokumentation
- Både digitala och papperskopior finns tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mjukvara för multihantering APT-COM™ GLP-Edition programvara |
| Beskrivning | Kvalifikationsdokument - Digital i PDF-format, IQ/OQ-dokument - stöddokument för validering utförd av kunder, bestående av: IQ/OQ-checklistor inkl. kalibreringsguide och omfattande enhetsdokumentation; för APT-COM GLP programvara |
| Produkttyp | IQ/OQ-dokumentation (PDF) |
| Produktlinje | APT-COM |
| Serviceerbjudande | GxP-kompatibel IQ/OQ-dokumentation |
| För användning med (applikation) | Installation och driftkvalifikation |
| Inkluderar | IQ/OQ checklistor med kalibreringsguide och omfattande enhetsdokumentation |