Läs mer
Unity Lab Services™ IQOQ-inkubatorer, ugnar, vakuumugnar och ugnar från tredje part
Produktkod. 30286551
Change view
För användning med (utrustning):
Ugnar, dammsugare, ugnar, inkubatorer
Produktkod. För användning med (utrustning)
30286551 Ugnar, dammsugare, ugnar, inkubatorer
1 options
Produktkod. 30286551 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQCOVMVS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Installation och driftkvalificering av ugnar, vakuumugnar, ugnar och inkubatorer som inte tillverkas av Thermo Fisher Scientific. Säkerställer att utrustningen uppfyller specifikationerna och fungerar korrekt, viktiga tester som dörr på glänt och temperatur.
  • Installation och drift av kvalificeringsservice för ugnar, vakuumugnar, ugnar och inkubatorer tillverkade av tredje part.
  • Denna tjänst kommer att bekräfta att utrustningen fungerar enligt definierade specifikationer.
  • Operativ kvalificering inkluderar ett test av temperaturfördelning med 5 punkter på 1 hylla för vakuumugn och 9 punkter i arbetsvolymen för ugnar och inkubatorer.
  • Tjänsten inkluderar ett test av temperaturfördelningen vid en temperaturinställning.
  • OBS! För att stödja Memmert produkter måste valideringsprodukter beställas separat under artikelkod 16344567
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ugnar, dammsugare, ugnar, inkubatorer
Produkttyp IQ/OQ-tjänst