Läs mer
Unity Lab Services™ IQOQ Single Unit CO2-inkubatorer tredjeparts
Produktkod. 30286564
Change view
För användning med (utrustning):
CO2-inkubatorer
Produktkod. För användning med (utrustning)
30286564 CO2-inkubatorer
1 options
Produktkod. 30286564 Leverantör Unity Lab Services™ Leverantörsnummer IOQCO2MVS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Installation och operativ kvalificeringstjänst för CO2-inkubatorutrustning som inte tillverkas av Thermo Fisher Scientific. Säkerställer att utrustningen uppfyller specifikationerna och fungerar korrekt, viktiga tester som dörr på glänt och temperatur.
  • Installation och operativ kvalificeringstjänst för CO2-inkubatorutrustning tillverkad av tredje part.
  • Denna tjänst kommer att bekräfta att utrustningen fungerar enligt definierade specifikationer.
  • Operativ kvalificering inkluderar ett test av temperaturfördelning med 9 punkter i arbetsvolymen.
  • Tjänsten inkluderar ett test av temperaturfördelningen vid en temperaturinställning.
  • OBS! För att stödja Memmert produkter måste valideringsprodukter beställas separat under artikelkod 16344567
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) CO2-inkubatorer
Produkttyp IQ/OQ-tjänst