Läs mer
Thermo Scientific IQOQPQ Package for ULT and CRYO -150°C to -50°C
Produktkod. 32176307 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific ULT Freezers
Produktkod. För användning med (utrustning)
32176307 Thermo Scientific ULT Freezers
1 options
Produktkod. 32176307 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer IQOQPCKULTMVS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Provides qualification execution/support for compressor-based ULT and cryogenic freezers, including units where LN2 backup is secondary to the primary cooling system.
  • Not suitable for liquid nitrogen Dewar-type cryopreservation systems
  • Confirm whether documents are included/supplied free of charge or require separate document-pack logic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific ULT Freezers
Produkttyp IQ/OQ/PQ with Completion of Documents