Läs mer
Thermo Scientific Chemicals IR-125, laserkvalitet
Produktkod. 10321541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10321541 100 mg Glasflaska 100mg
10331541 500 mg Glasflaska 500mg
10503524 2 g Glasflaska 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10321541 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 412541000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3599-32-4 | C43H47N2NaO6S2 | 774.967 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3599-32-4
Molekylformel C43H47N2NaO6S2
Molekylvikt (g/mol) 774.967
MDL-nummer MFCD00013078
InChI-nyckel MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Indocyanine Green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC-namn natrium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimetyl-3-(4-sulfonatobutyl)benso[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienyliden]-1,1-dimetylbenso[e]indolan-1-yl]butat
LEDER CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material IR-125
Smältpunkt 235.0°C
Merck Index 15, 5002
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmso, acetonitrile
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 784nm (in methanol)
Formel vikt 774.97
Kvalitet Ren
Molar absorptionskoefficient 237500L/(mole.cm) (dried sample)
Förpackning Glasflaska
Färg Brun till grön
Kvantitet 100 mg
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • IR-125
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.