Läs mer
Novus Biologicals™ IR Fluorescent Particles, CyGreen, High Intensity
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
2 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Färg | CyGreen |
| För användning med (applikation) | Flow Cytometry |
| Material | Polystyrene |
| Produkttyp | Fluroescent Carboxylate-Modified Particle |
| Kvantitet | 2 mL |
| Diameter (metrisk) | 10 to 14 micron |