Läs mer
IRAK inhibitor 2, MedChemExpress
Produktkod. 16468307
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468307 5 mg
16415618 10 mg
16401787 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16468307 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13276
MedChemExpress IRAK inhibitor 2 is interleukin-1 receptor associated kinase inhibitor .
IRAK inhibitor 2 is interleukin-1 receptor associated kinase inhibitor .
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IRAK inhibitor 2
CAS 928333-30-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14N4O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (163.23 mM)
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C2=CN=C3C=CC(NCC4=CC=CO4)=NN32
Molekylvikt (g/mol) 306.32
Formel vikt 306.32
Procent renhet 98.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation