Läs mer
IRAK inhibitor 3, MedChemExpress
Produktkod. p-200096211
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478307 5 mg -
16425618 10 mg -
16411787 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478307 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13277
MedChemExpress IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IRAK inhibitor 3
CAS 1012343-93-9
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21N5O4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 13 mg/mL (29.58 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=S(C1=CC=C(CNC2=NN3C(C4=CC(OC)=C(C=C4)OC)=CN=C3C=C2)C=C1)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 439.49
Formel vikt 439.49
Procent renhet 98.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation