Läs mer
IRAK inhibitor 4, MedChemExpress
Produktkod. 16488307
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16488307 5 mg
1 options
Produktkod. 16488307 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13278
MedChemExpress IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.
IRAK inhibitor 4 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4(IRAK4) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IRAK inhibitor 4
CAS 1012104-68-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H35F3N6O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (20.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1CCC(N2C3=C(C=C(C=C3)C(NCCC(C)C)=O)N=C2NC4=NNC5=C4C=C(C=C5)C6=CC=CC=C6OC(F)(F)F)CC1
Molekylvikt (g/mol) 620.66
Formel vikt 620.66
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation