Läs mer
IRAK inhibitor 6, MedChemExpress
Produktkod. 16435618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16435618 10 mg -
16421787 50 mg 50mg
16408317 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16435618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13280
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress IRAK inhibitor 6 is an inhibitor of interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK-4) with IC50 of 160 nM.
IRAK inhibitor 6 is an inhibitor of interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK-4) with IC50 of 160 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IRAK inhibitor 6
CAS 1042672-97-8
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20N4O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (21.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC(N2CCOCC2)=CC=C1NC(C3=CSC(C4=CC=CN=C4)=N3)=O
Molekylvikt (g/mol) 396.46
Formel vikt 396.46
Procent renhet 99.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation