Learn More
Tocris Bioscience™ IRAK1/4 Inhibitor I
IRAK4 and IRAK1 inhibitor
Marque: Tocris Bioscience™ 5665/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IRAK1/4 Inhibitor I is an IRAK4 and IRAK1 inhibitor (IC50 values are 0.2 and 0.3 μM, respectively).Spécification
| N-[1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-3-nitrobenzamide | |
| 509093-47-4 | |
| 50 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?