missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ IRAK1/4 Inhibitor I
Beskrivning
IRAK1/4 Inhibitor I is an IRAK4 and IRAK1 inhibitor (IC50 values are 0.2 and 0.3 μM, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-3-nitrobenzamide |
| CAS | 509093-47-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Other Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C20H21N5O4 |
| Formel vikt | 395.41 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?