Läs mer
Tocris Bioscience™ IRAK1/4 Inhibitor I
IRAK4 and IRAK1 inhibitor
Brand: Tocris Bioscience™ 5665/10
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IRAK1/4 Inhibitor I is an IRAK4 and IRAK1 inhibitor (IC50 values are 0.2 and 0.3 μM, respectively).Specifikationer
| N-[1-[2-(4-Morpholinyl)ethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-3-nitrobenzamide | |
| 509093-47-4 | |
| 10 mg |