Läs mer
IRAK4-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
IRAK4-IN-1 is an interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor with an IC50 of 7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IRAK4-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1820787-94-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H23N5O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (42.35 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC1=CC2=C(N=CN=C2N[C@@H]3CC[C@@H](N4CCOCC4)CC3)C=C1 |
| Visa mer |