Läs mer
R&D Systems™ Irbesartan
Produktkod. 18715318
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18715318 50 mg
1 options
Produktkod. 18715318 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 5798/50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent AT1 antagonist
Irbesartan is a potent angiotensin II type 1 receptor (AT1) antagonist (IC50 = 1.3 nM). Displays antihypertensive activity. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
CAS 138402-11-6
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Mål Angiotensin AT1 Receptor Antagonists
Molekylformel C25H28N6O
Formel vikt 428.53
Renhet >98%