Läs mer
Irbesartan-d4, MedChemExpress
Produktkod. 16402089
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16402089 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16402089 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0202S
MedChemExpress Irbesartan D4 is the deuterium labeled Irbesartan, which is a highly potent and specific angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist.
Irbesartan D4 is the deuterium labeled Irbesartan, which is a highly potent and specific angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Irbesartan-d4
CAS 1216883-23-6
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C25H24D4N6O
Färg White
Synonym SR-47436-d4 BMS-186295-d4
LEDER O=C1N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=C(C4=NN=NN4)C=CC=C3)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=NC15CCCC5
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 432.55
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 432.55
Procent renhet 99.46%