missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Irbesartan-d4, TRC

Produktkod. 30408353
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408353 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408353 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7510041MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Irbesartan-d4
CAS 1216883-23-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C25H24D4N6O
Kvantitet 1 mg
Synonym Irbesartan D4 (Benzyl D4), Irbesartan-d4, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl-2,3,5,6-d4]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-Butyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl-2,3,5,6-d4]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
InChI formel InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)/i11D,12D,13D,14D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1CN2C(=NC3(CCCC3)C2=O)CCCC)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Molekylvikt (g/mol) 432.55
Procent renhet >95
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.