Läs mer
Irbesartan, LoGiCal
Produktkod. 30462605
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462605 10 mg
1 options
Produktkod. 30462605 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0862.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Irbesartan
CAS 138402-11-6
Analyt- eller komponentnamn Irbesartan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C25 H28 N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Irbesartan, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
InChI formel InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
IUPAC-namn 2-butyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl]metyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 428.53
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 428,2325 g/mol