Learn More
Irbesartan, Mikromol™
Product Code. 18064020
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Product Code. Kvantitet
18064020 250 mg
1 options
Product Code. 18064020 Supplier Mikromol Supplier No. MM0862.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Irbesartan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Irbesartan
CAS 138402-11-6
Analyt- eller komponentnamn Irbesartan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C25 H28 N6 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Irbesartan, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
InChI formel InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
LEDER CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
IUPAC-namn 2-butyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl]metyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Molekylvikt (g/mol) 428.53
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 428,2325 g/mol