missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ IRDye™ 680RD, NHS ester

Produktkod. 30306104
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
500 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
30306104 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30306104 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 8878/500U

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Near-infared dye (reactive group NHS ester)

Key information: IRDye™ 680RD, NHS ester is a near-infrared (NIR) fluorescent dye, supplied with an NHS ester reactive group for the labeling of primary amines.

Application: Fluorescence microscopy.

Properties and Photophysical Data: Excitation and emission maxima (λ) are 680 nm and 694 nm, respectively.

Please see the protocol for further information on protein/antibody labeling and conjugation.

It is recommended to dissolve dye in water or DMSO (10 - 20 mg/mL)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium (Z)-2-((2Z,4E)-5-(5-Chloro-3,3-dimethyl-7-(3-sulfonatopropyl)-3H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-7-ium-2-yl)-3-(3-(3-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-3-oxopropyl)phenyl)penta-2,4-dien-1-ylidene)-3,3-dimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)indoline-5-sulfonate
CAS 1373919-87-9
Kvantitet 500 μg
Mål Fluorescent Dyes
Molekylformel C43H45ClN4Na2O13S3
Renhet 0.7
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.