Läs mer
Invitrogen™ IRE1 alpha Monoclonal Antibody (9F2)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA515617
Artikelnummer. 11355583
  • 4500.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
MA5-15617 targets ERN1 in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15617 immunogen is purified recombinant fragment of human ERN1(aa282-433) expressed in E. Coli.. MA5-15617 detects ERN1 which has a predicted molecular weight of approximately 109kDa.
ERN1 serine/threonine kinase or endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1 is the ER to nucleus signaling 1 protein, a human homologue of the yeast Ire1 gene product which possesses intrinsic kinase activity and an endoribonuclease activity and it is important in endoplasmic reticulum-based stress signals. ERN1 controls IRE1 proteolysis in mammalian cells. ERN1 has a critical function in extraembryonic cells that is essential for fetal viability. Specifically, IRE1 acts as the sensor of unfolded proteins in the ER that initiates transmittance of the unfolded protein signal from the ER to the nucleus by splicing XBP1 mRNA converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator. Null mutants are viable, but IRE1 is essential for viability under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER. Depletion of IRE1p through the expression of a dominant negative form of IRE1p has no effect on transfected cells, but cell death via apoptosis occurs under stress conditions that cause unfolded proteins to accumulate in the ER.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IRE1 alpha
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
O75460
ERN1
Purified recombinant fragment of human ERN1(aa282-433) expressed in E. Coli.
RUO
2081
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
9F2
Unconjugated
ERN1
9030414B18Rik; AI225830; C85377; endoplasmic reticulum (ER) to nucleus signalling 1; endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1; endoplasmic reticulum to nucleus signalling 1; endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1; Endoribonuclease; ER to nucleus signalling 1; ERN1; FLJ30999; hIRE1p; inositol-requiring 1; inositol-requiring 1 alpha; inositol-requiring enzyme 1; inositol-requiring protein 1; IRE1; IRE1a; IRE1a antibody; Ire1alpha; Ire1-alpha; Ire1p; IRE1p antibody; MGC163277; MGC163279; protein kinase/endoribonuclease; RGD1559716; Serine/threonine-protein kinase; Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1; serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1-like
Mouse
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt