Läs mer
Tocris Bioscience™ Iressa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001338
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001338 10 mg
18093942 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001338 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3000/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2510.00 SEK
    2370.90 SEK / 10mg
    Save 139.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Orally active, selective EGFR inhibitor
Iressa is an orally active, selective inhibitor of EGFR tyrosine kinase (IC50 = 23 - 79 nM). Shows minimal activity against ErbB2, KDR, c-flt, PKC, MEK and ERK-2. Blocks EGFR autophosphorylation and inhibits tumor growth in mice bearing a range of human xenografts. Also inhibits growth of brain metastases in mouse model of non-small cell lung cancer. View information regarding the usage of Iressa for non-clinical studies .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 184475-35-2
Molekylformel C22H24ClFN4O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 446.9
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 446.91