Läs mer
IRF4 Antibody (MUM1/8560R), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18610285 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18610285 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18610285 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320719PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IRF4 Monoclonal antibody specifically detects IRF4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IRF4
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona MUM1/8560R
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias interferon regulatory factor 4, IRF-4, LSIRFMUM1, Lymphocyte-specific interferon regulatory factor, Multiple myeloma oncogene 1, NF-EM5
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (corresponding to C-terminal) of IRF4 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3662
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus