Läs mer
R&D Systems™ IRF5 Overexpression Lysate
Produktkod. 18143920 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18143920 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18143920 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP208322
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The IRF5 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1921. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens IRF5, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Proteintillstånd Native
För användning med (applikation) Western Blot
For Research Use Only