Läs mer
Irgacure 127, TRC
Produktkod. 30394779
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30394779 500 mg
1 options
Produktkod. 30394779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI764155500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenyl]methane
CAS 474510-57-1
Molekylformel C21 H24 O4
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,1'-(Methylene-di-4,1-phenylene)bis[2-hydroxy-2-methyl-1-propanone], 2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl]phenyl]-2-methylpropan-1-one, Bis[4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenyl]methane, Irgacure 127
InChI formel InChI=1S/C21H24O4/c1-20(2,24)18(22)16-9-5-14(6-10-16)13-15-7-11-17(12-8-15)19(23)21(3,4)25/h5-12,24-25H,13H2,1-4H3
LEDER CC(C)(O)C(=O)c1ccc(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)O)cc1
IUPAC-namn 2-hydroxi-1-[4-[[4-(2-hydroxi-2-metylpropanoyl)fenyl]metyl]fenyl]-2-metylpropan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 340.413
Formel vikt 340.167