Learn More
Irganox 1035, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Irganox 1035 |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C38H58O6S/c1-35(2,3)27-21-25(22-28(33(27)41)36(4,5)6)13-15-31(39)43-17-19-45-20-18-44-32(40)16-14-26-23-29(37(7,8)9)34(42)30(24-26)38(10,11)12/h21-24,41-42H,13-20H2,1-12H3 |
| Formel vikt | 642.3954 |