Läs mer
Irganox 1310, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328185
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30328185 100 mg
1 options
Produktkod. 30328185 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14373970
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid
CAS 20170-32-5
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C17H26O3
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, 3-(3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionic Acid, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenylpropionic Acid, Fenoksan, Fenoxan, Fenozan Fenozan Acid, Irganox 1310, Irganox B 2, Phenosan, Phenoxan, Phenoxan (antioxidant), Phenozan, β-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propanoic Acid, β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionic Acid
LEDER CC(C)(C(C=C(CCC(O)=O)C=C1C(C)(C)C)=C1O)C
Molekylvikt (g/mol) 278.39