Läs mer
Irganox 3052, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Irganox 3052 |
| CAS | 61167-58-6 |
| Molekylformel | C26H34O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(tert-butyl)-6-(3-(tert-butyl)-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl acrylate, 2,2'-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol) monoacrylate, 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol) monoacrylate, 2-(2-Hydroxy-3-tert-butyl-5-methylbenzyl)-4-methyl-6-tert-butylphenyl acrylate;2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl acrylate;2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-5-methyl-2-hydroxybenzyl)-4-methylphenyl acrylate;2-tert-Butyl-6-[1-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenylacrylate, Antioxidant 3052, Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-methyl)phenylmethane monoacrylate, Irganox 3052FF, Sumilizer GM |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O3/c1-10-22(27)29-24-19(12-17(3)14-21(24)26(7,8)9)15-18-11-16(2)13-20(23(18)28)25(4,5)6/h10-14,28H,1,15H2,2-9H3 |
| LEDER | Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2OC(=O)C=C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | [2-tert-butyl-6-[(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenyl] prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.55 |
| Formel vikt | 394.2508 |