Läs mer
Irgarol 1051 100 μg/ml i cyklohexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318866
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318866 1 ml
1 options
Produktkod. 30318866 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14374000CY100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Irgarol 1051
CAS 28159-98-0
Analyt- eller komponentnamn Irgarol 1051
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H19 N5 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)
LEDER CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1
IUPAC-namn 4-N-tert-butyl-2-N-cyklopropyl-6-metylsulfanyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Lösningsmedel eller matris Cyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 253.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 253,1361 g/mol