Läs mer
Irgarol-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Irgarol-d9 |
| CAS | 1189926-01-9 |
| Molekylformel | C11 D9 H10 N5 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N'-Cyclopropyl-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, N2-Cyclopropyl-N4-[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Irgarol-d9, Irgarol-D9 (tert-butyl-D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(Nc1nc(NC2CC2)nc(SC)n1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-N-cyclopropyl-4-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.4225 |
| Formel vikt | 262.1926 |