Läs mer
Irgarol, TRC
Product Code. 30136879
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
250 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30136879 10 g
17948859 250 mg
17998049 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30136879 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI76410010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 28159-98-0
Molekylformel C11 H19 N5 S
Molekylvikt (g/mol) 253.37
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-cyclopropyl-N'-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)- (9CI), s-Triazine, 2-(tert-butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)- (8CI), N2-Cyclopropyl-N4-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-(Methylthio)-4-(tert-butylamino)-6-(cyclopropylamino)-s-triazine, 2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine, 2-Methylthio-4-t-butylamino-6-cyclopropylamino-s-triazine, 2-Methylthio-4-tert-butylamino-6-cyclopropylamino-[1,3,5]triazine, Cybutrin, Cybutryne, DP 2159, Irgaguard A 2000, Irgaguard D 1071, Irgarol, Irgarol 1051, Irgarol 1071, Microban Additive IA 1, N-Cyclopropyl-N'-(1,1-dimethylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Nuocide 1051, SanAlga 1907
IUPAC-namn 4-N-tert-butyl-2-N-cyklopropyl-6-metylsulfanyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
LEDER CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1
Specifications
Kemiskt namn eller material Irgarol 1051
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)
Formel vikt 253.1361
Procent renhet >95%