missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IRGC Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Produktkod. 30603112 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30603112 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30603112 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP346458PCP

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

IRGC Polyclonal antibody specifically detects IRGC in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IRGC
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias CINEMA, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, Iigp5, Immunity-related GTPase cinema 1, immunity-related GTPase family, cinema, immunity-related GTPase family, cinema 1, interferon inducible GTPase 5, interferon-inducible GTPase 5, IRGC1, R30953_1
Värd art Rabbit
Immunogen immunity-related GTPase family, cinema. (Uniprot# Q6NXR0)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Innate Immunity
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56269
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.