Läs mer
Iridium, 1 % på aktivt kolpulver, reducerat, nominellt 50 % vått vatten
Produktkod. 11460141
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460141 5 g 5g
11394447 25 g 25g
11384447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460141 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038330.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192,22 g/mol
Dess huvudsakliga användning är som härdningsmedel för platina, även om det ofta finns i deglar och andra högtemperaturanordningar. Används vid behandling av prostatacancer och andra cancerformer med högdosstrålningsterapi, Används vid tillverkning av deglar, specialbehållare och andra apparater som är resistenta mot intensiv värme, legerad med platina för att göra kraftiga elektriska kontakter såsom högpresterande tekniskt avancerade tändstift för användning inom fordons- och flygindustrin, som en katalysator för att producera ättiksyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-88-5
Molekylformel Ir
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD00011062
InChI-nyckel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-namn iridium
LEDER [Ir]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium
Namnnotering 1 % på aktivt kolpulver, reducerat, nominellt 50 % vått vatten
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.