Läs mer
Sodium Arsenate Hydrate, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 12926324 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12926324 250 g Pulverburk av plast 250ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12926324 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 227 250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
CAS 10048-95-0
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Molekylformel AsH15Na2O11
MDL-nummer MFCD00149179
Synonym disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
InChI-nyckel KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium;vätearsorat;heptahydrat
Molekylvikt (g/mol) 312.01
PubChem CID 61460
Formel vikt 312.01g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for ICP. Iridium (Ir) 10000mg/l in HCl 10%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .