Läs mer
Iridiumsvart, 99,8 % (metallbasis)
Beskrivning
Den primära användningen av iridium är som härdare i platinalegeringar. Andra användningsområden är för tillverkning av deglar och anordningar som kräver höga temperaturer. Osmium/iridium-legeringar används för kompasslager. Iridium används ofta i komplex som Ir(mppy) 3 och andra komplex i polymer LED-teknik för att öka effektiviteten från 25 % till cirka 100 % på grund av trippelskörd. Används i högdosstrålbehandling för behandling av prostata och andra former av cancer. Iridium används i spetsar på kulspetspennor. Iridium används som en katalysator för karbonylering av metanol för att skapa ättiksyra. En gång i tiden användes iridium som en legering med platina i bussning av ventilerna för tung ammunition och i fint pulveriserat tillstånd (iridiumsvart) för att måla porslin svart.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iridium black |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN3089 |
| Löslighetsinformation | Löslig i aqua regia. |
| Procent renhet | 99.8% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.