Läs mer
Iridium black, 99,8% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048925
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
Produktkod. 11336428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012071.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Den primära användningen av iridium är som härdare i platinalegeringar. Andra användningsområden är för tillverkning av deglar och anordningar som kräver höga temperaturer. Osmium/iridium-legeringar används för kompasslager. Iridium används ofta i komplex som Ir(mppy) 3 och andra komplex i polymer LED-teknik för att öka effektiviteten från 25 % till cirka 100 % på grund av trippelskörd. Används i högdosstrålbehandling för behandling av prostata och andra former av cancer. Iridium används i spetsar på kulspetspennor. Iridium används som en katalysator för karbonylering av metanol för att skapa ättiksyra. En gång i tiden användes iridium som en legering med platina i bussning av ventilerna för tung ammunition och i fint pulveriserat tillstånd (iridiumsvart) för att måla porslin svart.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-88-5
Molekylformel Ir
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD00011062
InChI-nyckel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-namn iridium
LEDER [Ir]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium black
Kvantitet 0.5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3089
Löslighetsinformation Soluble in aqua regia.
Procent renhet 99.8%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iridium black
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Iridium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.