Läs mer
Iridium svart, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 15432877
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432877 500 mg 500mg
15412877 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047150.ME
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7439-88-5 | IR | 192,22 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-88-5
Molekylformel Ir
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD00011062
InChI-nyckel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-namn iridium
LEDER [Ir]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium black
Färg Svart
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3089
Procent renhet 99.95%
RUO– Endast forskningsanvändning