Läs mer
Iridiumfolie, 1,0 mm (0,04 tum) tjock, vanligtvis 99,7+ % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485975
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485975 25 x 25 mm Varje
1 options
Product Code. 15485975 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011525.FF
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Iridium foil
Namnnotering 1,0 mm tjock
CAS 7439-88-5
Kvantitet 25 x 25 mm
Vikt ≈14,2g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Ir
MDL-nummer MFCD00011062
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
InChI-nyckel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ir]
IUPAC-namn iridium
Molekylvikt (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Procent renhet ≥99,7 % (vanligtvis)
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.