Läs mer
Iridium(III)2,4-pentandionat, Ir 37,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048430
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
Produktkod. 11376018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010514.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15635-87-7 | C15H21IrO6 | 489.54 g/mol
Det används som ett fotoreducerande medel, en prekursor för framställning av Ir-C tunnfilm och en katalysator för hydrogenering av svavelhaltiga föreningar. Används i olika katalysreaktioner i organisk syntes, inklusive kolnanostrukturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15635-87-7
Molekylformel C15H21IrO6
Molekylvikt (g/mol) 489.54
MDL-nummer MFCD00015353
InChI-nyckel HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K
Synonym Iridium(III) acetylacetonate
PubChem CID 117590592
LEDER [Ir+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium(III) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 269°C to 271°C
Färg Orange-gul
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water; soluble in chloroform and benzene; slightly soluble in ethanol and methanol.
IUPAC-namn iridium(3+)tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vikt 489.53
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 37.5% min.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.