Läs mer
Iridium(III) bromide hydrate, Ir 35.9% min
Produktkod. p-7048961
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11356618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012212.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 171769-74-7 | Br3Ir | 431.93 g/mol
Iridium(III)bromidhydrat används som katalysator vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171769-74-7
Molekylformel Br3Ir
Molekylvikt (g/mol) 431.93
MDL-nummer MFCD00049466
InChI-nyckel HTFVQFACYFEXPR-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Ir+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium(III) bromide hydrate
Smältpunkt 100°C (in -3H2O)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn iridium(3+)tribromid
Formel vikt 431.91 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 35.9% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.