Läs mer
Iridium(III) bromide hydrate, Ir 35.9% min
Produktkod. 11356618
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356618 1 g 1g
11366618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012212.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 171769-74-7 | Br3Ir | 431.93 g/mol
Iridium(III)bromidhydrat används som katalysator vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171769-74-7
Molekylformel Br3Ir
Molekylvikt (g/mol) 431.93
MDL-nummer MFCD00049466
InChI-nyckel HTFVQFACYFEXPR-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Ir+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium(III) bromide hydrate
Smältpunkt 100°C (in -3H2O)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn iridium(3+)tribromid
Formel vikt 431.91 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 35.9% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.