Läs mer
Iridium(III) bromide hydrate, Ir 35.9% min
Artikelnummer. 11366618
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11366618 5 g 5g
11356618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11366618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012212.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 171769-74-7 | Br3Ir | 431.93 g/mol
Iridium(III)bromidhydrat används som katalysator vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171769-74-7
Molekylformel Br3Ir
Molekylvikt (g/mol) 431.93
MDL-nummer MFCD00049466
InChI-nyckel HTFVQFACYFEXPR-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Ir+3]
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Iridium(III) bromide hydrate
Smältpunkt 100°C (in -3H2O)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn iridium(3+)-hydrattribromid
Formel vikt 431.91 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 35.9% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.