Läs mer
Iridium(III) chloride, anhydrous, Ir 62% min
Produktkod. p-4408125
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11346528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012158.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.57 g/mol
Iridium(III)klorid används vid iridiumelektroplätering, för att göra standardmeterstången av paris och deglar. Den används för högtemperaturkontakter, som härdningsmedel, i tipppennor och kompasslager och Pt/Ir tändstift. Den används för medicinska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar, MMO (mixed metal oxide) titanelektrodbeläggningar och som utgångsmaterial för heterogena katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-83-9
Molekylformel Cl3Ir
Molekylvikt (g/mol) 298.57
MDL-nummer MFCD00011063
InChI-nyckel DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Synonym iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
PubChem CID 24815
IUPAC-namn tetrakloroiridium
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iridium(IV) chloride
Smältpunkt 763°C (decomposition)
Färg Svart till brunt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.95% (Metal basis)
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 298.56
Känslighet Hygroscopic
Utseende Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.